Learn More
Axygen™ Axygen™ Gelschneidespitzen
Passend für die meisten 1000 ul-Pipetten. In Beuteln und Gestellen erhältlich.
Marke: Axygen™ TGL-1140-R
Additional Details : Gewicht : 6.35000kg
Beschreibung
- Universaldesign, passend für Pipetten bei Forschungsanwendungen
- Verschiedene Längen für den Zugang zum Boden von schmalen Gefäßen und Gel-Wells
- 2 Und 5 μl-Graduierungen zur schnellen Volumenkontrolle
Spezifikation
1000 µl | |
Durchsichtig | |
DNAse-/RNAse-frei | |
48 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton | |
Polypropylen |
Nicht steril | |
1.1 x 4 mm | |
Gestell | |
Ja | |
2, 5 μl |