Learn More
Axygen™ Axygen Gelschneidespitzen: 1.1 x 6.5 mm
Passend für die meisten 1000 ul-Pipetten. In Beuteln und Gestellen erhältlich.
165.74 CHF - 1040.00 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 1000 µl |
---|---|
Sterilität | Nicht steril |
Farbe | Durchsichtig |
Länge (metrisch) | 1.1 x 6.5 mm |
Reinigungsnachweise | DNAse-/RNAse-frei |
Produktcode | Marke | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12575717
|
Axygen™
TGL-1165 |
Großpackung |
740.00 CHF
2500 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12726629
|
Axygen™
TGL-1165-R |
Gestell |
1040.00 CHF
2400 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12548017
|
Axygen™
TGL-1165-R |
Gestell |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Universaldesign, passend für Pipetten bei Forschungsanwendungen
- Verschiedene Längen für den Zugang zum Boden von schmalen Gefäßen und Gel-Wells
- 2 Und 5 μl-Graduierungen zur schnellen Volumenkontrolle
Spezifikation
1000 µl | |
Durchsichtig | |
DNAse-/RNAse-frei | |
Ja | |
2, 5 μl |
Nicht steril | |
1.1 x 6.5 mm | |
Gel-Beladung | |
Polypropylen |