Beschreibung
- Für 384-Well Mikrotiterplatten
- Spitzenfarbe: Schwarz
- Fassungsvermögen: 50 μ l
- Verpackung: 384 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 50 μl |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Nicht steril |
| Farbe | Schwarz |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Nicht-ANSI |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Automatisierung, Runden |
| Verpackung | SBS-Box |
| Menge | 50 Boxen/Karton |
| Mehr anzeigen |