Learn More
Axygen™ Eppendorf™ Kompatible Pipettenspitzen
Kompatibel mit Eppendorf und Biohit Pipetten
86.99 CHF - 350.00 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 1000 μl |
---|---|
Farbe | Blau |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Eppendorf |
Graduated | Ja |
Graduierungen | 110 und 500 μl |
Produktcode | Marke | Spitzenform | Volumen (metrisch) | Verpackung | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spitzenform | Volumen (metrisch) | Verpackung | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12545667
|
Axygen
TE-1004-B-L-R-S |
Geringe Retention | 1000 μl | Im Gestell | steril |
136.00 CHF
1152 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
12736619
|
Axygen
TE-1004-B-L-R |
Geringe Retention | 1000 μl | Im Gestell | nicht steril |
337.00 CHF
3456 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12511318
|
Axygen
TE-1004-B |
Eppendorf | 1000 μl | Großpackung | nicht steril |
186.00 CHF
5000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
12756619
|
Axygen
TE-1004-B-R |
Eppendorf | 1000 μl | Im Gestell | nicht steril |
350.00 CHF
3456 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12535667
|
Axygen
TE-1004-B-L-R |
Geringe Retention | 1000 μl | Im Gestell | nicht steril |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
12565667
|
Axygen
TE-1004-B-R-S |
Eppendorf | 1000 μL | Racked | Sterile |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
12766619
|
Axygen
TE-1004-B-R-S |
Eppendorf | 1000 μL | Racked | Sterile |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
12555667
|
Axygen
TE-1004-B-R |
Eppendorf | 1000 μl | Im Gestell | nicht steril |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Description
- Steril und nicht steril lieferbar
- Elektronenbestrahlt, um eine Zersetzung des Produkts zu verhindern
- Maxymum Recovery Spitzen ermöglichen eine vollständige Probenentnahme und eine höhere Präzision von Spitze zu Spitze
- Graduierungsmarken bei 110 und 500 μl zur visuellen Bestätigung des aufgezogenen Pipettiervolumens
- Volumen: 1000 μ l
- Farbe: Blau
Order Info
Großpackung: 500 Spitzen/Packung. 10 Packungen/Karton.
Im Gestell: 96 Spitzen/Rack, 12 Racks/Packung, 3 Packungen/Karton.
Specifications
1000 μl | |
Eppendorf | |
110 und 500 μl |
Blau | |
Ja |