Learn More
Axygen™ Eppendorf™ Kompatible Pipettenspitzen
Kompatibel mit Eppendorf und Biohit Pipetten
Marke: Axygen TE-1004-B-L-R
Additional Details : Gewicht : 6.80000kg
Beschreibung
- Steril und nicht steril lieferbar
- Elektronenbestrahlt, um eine Zersetzung des Produkts zu verhindern
- Maxymum Recovery Spitzen ermöglichen eine vollständige Probenentnahme und eine höhere Präzision von Spitze zu Spitze
- Graduierungsmarken bei 110 und 500 μl zur visuellen Bestätigung des aufgezogenen Pipettiervolumens
- Volumen: 1000 μ l
- Farbe: Blau
Bestellinformation
Großpackung: 500 Spitzen/Packung. 10 Packungen/Karton.
Im Gestell: 96 Spitzen/Rack, 12 Racks/Packung, 3 Packungen/Karton.
Spezifikation
1000 μl | |
Blau | |
Geringe Retention | |
Eppendorf | |
110 und 500 μl |
nicht steril | |
Gestell | |
Im Gestell | |
Ja |