Learn More
- Home
- Products
- Pipettierprodukte
- Pipettenspitzen
- Pipettenspitzen für Robotersysteme
- Axygen™ Axygen™ Biomek™ FX/NX Roboterspitzen mit Aerosolbarrierefilter
-
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Axygen™ Axygen™ Biomek™ FX/NX Roboterspitzen mit Aerosolbarrierefilter
Artikelnummer. 12796699
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 μl
25 μl
30 μl
50 μl
165 μl
180 μl
200 μl
Sterilität:
Steril
Spitzenform:
Automation, Rund
Automatisierung, Maxymum Recovery™, Extra lang, Geringe Retention
Automatisierung, Rund
Extra lang, Automatisierung
Feine Spitze, Automatisierung
Geringe Retention, Rund
Runden, Automatisierung
Weite Öffnung, Automation
Format:
Gestell, 384-Well
Rack, 96
Packungsgröße:
19200 Stück
3840 Stück
4800 Stück
960 Stück
23 product options available for selection
| Artikelnummer. | Volumen (metrisch) | Sterilität | Spitzenform | Format | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 12796699 | 50 μl | Steril | Runden, Automatisierung | Rack, 96 | 4800 Stück |
| 12579187 | 20 μl | Steril | Runden, Automatisierung | Rack, 96 | 960 Stück |
| 13141774 | 20 μl | Steril | Runden, Automatisierung | Rack, 96 | - |
| 12569187 | 20 μl | Steril | Geringe Retention, Rund | Rack, 96 | 960 Stück |
| 12716699 | 20 μl | Steril | Geringe Retention, Rund | Rack, 96 | 4800 Stück |
| 15511393 | 30 μl | Steril | Feine Spitze, Automatisierung | Gestell, 384-Well | 19200 Stück |
| 12746699 | 30 μl | Steril | Automatisierung, Rund | Gestell, 384-Well | 19200 Stück |
| 11336304 | 30 μl | Steril | Automatisierung, Rund | Gestell, 384-Well | 3840 Stück |
| 12756699 | 25 μl | Steril | Automation, Rund | Gestell, 384-Well | 19200 Stück |
| 11346304 | 25 μl | Steril | Automation, Rund | Gestell, 384-Well | - |
| 12776699 | 30 μl | Steril | Extra lang, Automatisierung | Gestell, 384-Well | 19200 Stück |
| 11366304 | 30 μl | Steril | Extra lang, Automatisierung | Gestell, 384-Well | 3840 Stück |
| 11356304 | 30 μl | Steril | Automatisierung, Maxymum Recovery™, Extra lang, Geringe Retention | Gestell, 384-Well | 3840 Stück |
| 12786699 | 50 μl | Steril | Geringe Retention, Rund | Rack, 96 | 4800 Stück |
| 12589187 | 50 μl | Steril | Geringe Retention, Rund | Rack, 96 | 960 Stück |
| 12599187 | 50 μl | Steril | Runden, Automatisierung | Rack, 96 | 960 Stück |
| 11326304 | 165 μl | Steril | Weite Öffnung, Automation | Rack, 96 | - |
| 13187444 | 180 μl | Steril | Runden, Automatisierung | Rack, 96 | 4800 Stück |
| 12549187 | 180 μl | Steril | Runden, Automatisierung | Rack, 96 | - |
| 12786689 | 180 μl | Steril | Geringe Retention, Rund | Rack, 96 | - |
| 12539187 | 180 μl | Steril | Geringe Retention, Rund | Rack, 96 | 960 Stück |
| 10312440 | 200 μl | Steril | Runden, Automatisierung | Rack, 96 | 4800 Stück |
| 12559187 | 200 μl | Steril | Runden, Automatisierung | Rack, 96 | 960 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
12796699
Lieferant
Axygen™
Lieferanten-Nr.
FXF50RS
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
-
600.00 CHF
554.32 CHF / 4800 Stück
Sparen 45.68 CHF
7% Rabatt
Verfügbar ab: 28-10-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Spitzengrößenbereich: 5 bis 250 μl
- Spitzenmaterial: Transparentes Polypropylen
- Frei von Rnase, Dnase und humaner gDNA
- nicht-pyrogenisch
- Verfügbare Optionen:
- Mit oder ohne aerosolbeständige Filter
- Nicht steril oder steril
- Standardoberfläche oder Axygen™ Maxymum Recovery™ Oberfläche
- Gestellformat: ANSI/SLAS
- Rack-Material: Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 50 μl |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Klar |
| Gestellfarbe | Grün |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Reinigungsnachweise | DNase-, RNase- und Pyrogen-frei |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen |
| Format | Rack, 96 |
| Spitzenform | Runden, Automatisierung |
| Verpackung | 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Biomek 3000, Beckman Coulter Multimek AP96, Beckman Coulter Multimek SPAN-8, Beckman Coulter Multimek MP20, Beckman Coulter Multimek MP200 |
| Produktlinie | Beckman Biomek |
| Material | Polypropylen |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |