Learn More
Axygen™ Axygen™ Axypet-16 Pipettierer
Artikelnummer. 15733957 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Genauigkeit:
±12 bis 2%
±2,5 bis 1 %
Farbe:
Rot
Violett
Weiß
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2 μl
0,5 bis 10 μl
5 bis 50 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15733957
Marke: Axygen™ AP162
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
16-Kanal-Pipettierer für 384/1536-Well Formate
Hohe Genauigkeit und Präzision durch innovative Konstruktionsmerkmale, die das Pipettieren über einen längeren Zeitraum komfortabler machen.
  • Einige sind ISO 17025 vorkalibriert
  • Das daumenfreundliche Pipettiersystem mit weicher Feder reduziert Ermüdungserscheinungen
  • Die einzigartige EZIject-Taste an der Seite (optional) reduziert die Bewegung des Daumens (die linkshändig zu bedienende EZIject-Taste ist auf Sonderbestellung erhältlich).
  • Ein Fingerhaken sorgt für einen entspannteren Griff
  • Der große ergonomische Druckknopf lässt sich beim Kontakt leicht mit dem Daumen drücken
  • Die Sperrfunktion verhindert versehentliche Volumenänderungen während des Vorgangs
Zusätzliche Eigenschaften des Mehrkanalpipettierers:
  • Drucktaste und Auswerfertaste sind ergonomisch angeordnet
  • Mit dem gebogenen Auswerferstab können Spitzen in Schritten ausgeworfen werden, wodurch die für den Auswurf erforderliche Kraft reduziert wird
  • Der Spitzenverteiler dreht sich um 360°
  • Jeder Kanal der Pipette verfügt über eine individuelle, präzise Kolbenbaugruppe, um Genauigkeit und Reproduzierbarkeit von einer Pipettierserie zur nächsten zu gewährleisten
  • Die Kolben ziehen sich zurück, wenn sie gegen eine Reihe von Spitzen gedrückt werden
  • Jeder Kolben bewegt sich unabhängig, wodurch ein Festklemmen der Spitzen minimiert wird
  • Das Mikrometer ist für die Auswahl ganzer oder fraktionierter Volumeneinheiten stufenlos einstellbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ±12 bis 2%
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Violett
Anzahl Kanäle 16
Produktlinie Axypet
Typ Pipette
Volumen (metrisch) 0,2 bis 2 μl
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis