Learn More
Axygen™ Axygen™ Axypet-16 Pipettierer
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Genauigkeit:
±12 bis 2%
±2,5 bis 1 %
Farbe:
Rot
Violett
Weiß
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2 μl
0,5 bis 10 μl
5 bis 50 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Hohe Genauigkeit und Präzision durch innovative Konstruktionsmerkmale, die das Pipettieren über einen längeren Zeitraum komfortabler machen.
- Einige sind ISO 17025 vorkalibriert
- Das daumenfreundliche Pipettiersystem mit weicher Feder reduziert Ermüdungserscheinungen
- Die einzigartige EZIject-Taste an der Seite (optional) reduziert die Bewegung des Daumens (die linkshändig zu bedienende EZIject-Taste ist auf Sonderbestellung erhältlich).
- Ein Fingerhaken sorgt für einen entspannteren Griff
- Der große ergonomische Druckknopf lässt sich beim Kontakt leicht mit dem Daumen drücken
- Die Sperrfunktion verhindert versehentliche Volumenänderungen während des Vorgangs
Zusätzliche Eigenschaften des Mehrkanalpipettierers:
- Drucktaste und Auswerfertaste sind ergonomisch angeordnet
- Mit dem gebogenen Auswerferstab können Spitzen in Schritten ausgeworfen werden, wodurch die für den Auswurf erforderliche Kraft reduziert wird
- Der Spitzenverteiler dreht sich um 360°
- Jeder Kanal der Pipette verfügt über eine individuelle, präzise Kolbenbaugruppe, um Genauigkeit und Reproduzierbarkeit von einer Pipettierserie zur nächsten zu gewährleisten
- Die Kolben ziehen sich zurück, wenn sie gegen eine Reihe von Spitzen gedrückt werden
- Jeder Kolben bewegt sich unabhängig, wodurch ein Festklemmen der Spitzen minimiert wird
- Das Mikrometer ist für die Auswahl ganzer oder fraktionierter Volumeneinheiten stufenlos einstellbar
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±2,5 bis 1 % |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Weiß |
| Anzahl Kanäle | 16 |
| Produktlinie | Axypet |
| Typ | Pipette |
| Volumen (metrisch) | 0,5 bis 10 μl |