Learn More
Axygen™ Axygen™ Axypet-16 Pipettenspitzen
Für Pipettieranwendungen mit 1536 Wells
Marke: Axygen™ T-1536-L-R-S
Additional Details : Gewicht : 10.40000kg
Beschreibung
- Spitzentyp: Maxymum Recovery
- Spitzenfarbe: Durchsichtig
- 0.5 bis 30 μL
Spezifikation
0.5 bis 30 μl | |
Transparent | |
Für die 1536-Well-Pipettierung | |
Geringe Retention | |
1536-Well Pipetting |
Steril | |
DNAse-/RNAse-frei | |
Gestell | |
384 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton | |
PP (Polypropylen) |