Learn More
Axygen™ Axygen™ AxyMats™ Dichtungsmatten für 2 ml 96-Well Assay-Platten mit runden Wells
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
Für Labore mit höherem Durchsatz bietet Axygen Dichtungsoptionen, die dem Anspruch nach einem höheren Automatisierungsgrad zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis gerecht werden. Jede “Well-Dichtung” versiegelt sich nach dem Durchstoßen selbst und gewährleistet eine luftdichte Versiegelung der Wells. Für PCR, Lagerung, ELISA, Gewebekulturen.
- Aus Silikon in Forschungsqualität
- Die autoklavierbaren Matten können nach dem Waschen mit Bleichmittel und dem Spülen mit Ethanol wiederverwendet werden.
- Für Assay- und Lagerungsplatten
- Kompatibilität: P-DW-11-C, P-DW-20-C, P-96-450V-C, P-96-450R-C
- Für die Verwendung mit 2 ml-96-Deepwell-Mikrotiterplatten
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| Material | Silikon |
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Anzahl Wells | 96 |
| Anzahl pro Karton | 50/Karton |
| Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
| Produkttyp | Dichtungsmatte |
| Wellform | Rund |
| Plate Compatibility | 96-Well-Mikrotiterplatte, 2 ml |