Learn More
Axygen™ X50 SEALING MAT 750μL 96 DWELL VE=50 St.
Artikelnummer. 12567897 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Material:
Silikon
Unit Size:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Material unitSize
12567897 Silikon 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 12567897 Supplier Axygen™ Supplier No. undefined
Only null left
Add to basket
Add to basket
Minimierung der Verdampfung innerhalb eines großen Temperaturbereichs bei PCR- und Lagerungsanwendungen
Für Labore mit höherem Durchsatz bietet Axygen Dichtungsoptionen, die dem Anspruch nach einem höheren Automatisierungsgrad zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis gerecht werden. Jede “Well-Dichtung” versiegelt sich nach dem Durchstoßen selbst und gewährleistet eine luftdichte Versiegelung der Wells. Für PCR, Lagerung, ELISA, Gewebekulturen.
  • Aus Silikon in Forschungsqualität
  • Die autoklavierbaren Matten können nach dem Waschen mit Bleichmittel und dem Spülen mit Ethanol wiederverwendet werden.
  • 96-Well ELISA und Lagerungsdichtungsmatte
  • Für die Verwendung mit 96runden Well-Mikrotiterplatten
  • Optimiert für das Axygen MTS-System, 1 ml Greiner und Corning Deepwellplatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Naturfarben
Material Silikon
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Anzahl Wells 96
Anzahl pro Karton 50/Karton
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Produkttyp Dichtungsmatte
Wellform Rund
Plate Compatibility 96-Well Mikrotiterplatte mit runden Wells und ELISA-Platte, 750 μl