Learn More
Axygen™ Axygen™ Automatisierungsspitzen für STARLine, leitfähiges Schwarz, 300 μl, durchsichtig, CO-RE Spitzen mit Füllstandssensor, nicht steril
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Beschreibung
Die Axygen Automationsspitzen sind so konzipiert, dass sie mit den Spitzen der Erstausrüster kompatibel sind, was eine vollständige und konsistente Passung gewährleistet. Das ausgesprochen reichhaltige Produktangebot und unsere Erfahrung im Bereich der Qualitätssicherung ermöglichen es Ihnen, eine optimale Leistung zu erzielen, unabhängig davon, mit welchem automatisierten Liquid Handling-System Sie arbeiten.
- Mit Hamilton™ Microlab™ STAR, STARlet, STARplus und Nimbus™ kompatibel
- Leitfähiges schwarzes Polypropylen
- Zertifiziert DNase-, RNase- und pyrogenfrei
- Hängegestell mit Spitzen
- Mit oder ohne aerosolbeständige Filter
- Steril oder unsteril
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 300 μl |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Nicht steril |
| Farbe | Schwarz |
| Reinigungsnachweise | DNAse-/RNAse-frei |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Füllstandsanzeige, Runden |
| Verpackung | Hängendes Pipettengestell |
| Menge | 60 Gestelle/Karton |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Hamilton MICROLAB STAR, Hamilton MICROLAB STARlet, Hamilton MICROLAB STARplus |
| Show More |