Learn More
Axygen™ Automatisierungsspitzen für STARLine, transparent, CO-RE-Stil-Spitze mit Füllstandssensor, steril
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Beschreibung
Die Automatisierungsspitzen der Marke Axygen sind so konzipiert, dass sie mit den Spitzen der Erstausrüster kompatibel sind, wodurch eine vollständige Kompatibilität und eine konsistente Passform gewährleistet ist.' Das ausgesprochen reichhaltige Produktangebot und unsere Erfahrung im Bereich der Qualitätssicherung ermöglichen es Ihnen, eine optimale Leistung zu erzielen, unabhängig davon, mit welchem automatisierten Liquid Handling-System Sie arbeiten.
- Mit Hamilton™ Microlab™ STAR, STARlet, STARplus und Nimbus™ kompatibel
- Leitfähiges schwarzes Polypropylen
- Zertifiziert DNase-, RNase- und pyrogenfrei
- Mit oder ohne aerosolbeständige Filter
- Nicht steril oder steril
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 50 μl |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Schwarz |
| Reinigungsnachweise | DNAse-/RNAse-frei |
| Format | Nachfüllpackung |
| Spitzenform | Runden |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Hamilton MICROLAB STAR, Hamilton MICROLAB STARlet, Hamilton MICROLAB STARplus |
| Material | Polypropylen |