Learn More
Axygen™ 10 μl-Mikrovolumen-Filterspitzen
Axygen Universalspitzen wurden für verschiedenste Ein- und Mehrkanalpipetten entwickelt und sind mit den gängigsten Pipettenmarken kompatibel. Diese Spitzen aus Polypropylen sind pyrogenfrei und zertifiziert RNase-/DNase-frei. Sie sind in den Ausführungen Maxymum Recovery, Bevelled, unsteril, steril, unfiltriert und mit anderen Merkmalen für spezielle Anwendungen erhältlich.
Marke:  Axygen™ TF-400
Additional Details : Gewicht : 0.20700kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12116890
  • 84.60 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 21-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Flexible Wände und eine Reihe von Innendichtringen sorgen für einen sicheren Sitz mit weniger Kraftaufwand beim Beladen und Abwerfen.
  • Diese Spitzen aus Polypropylen sind pyrogenfrei und zertifiziert RNase-/DNase-frei.
  • Nicht-pyrogen
  • Mikrovolumen
  • Die Maxymum Recovery-Technik sorgt für extrem niedrige Retention und hohe Ausbeuten
Bestellinformation
Nicht gefiltert, Großpackung: 1000 Spitzen/Packung, 240 Packungen/Karton; gefiltert, Großpackung: 1000 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton
Im Gestell: 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Stapelbare Gestelle: 96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel, ,10 Stapel/Packung
Spezifikation
Spezifikation
0,5 bis 10 μl
Nicht steril
RNase-, DNase-frei
Entspricht USP 3127 (Schwermetallkontamination)
Ermöglicht die Rückgewinnung kostenintensiver Proben mit verbesserter Präzision und Genauigkeit
Mikrovolumen
Eppendorf™ Research™ 0,5 bis 10 μl
Gefiltert
Durchsichtig
DNAse-/RNAse-frei
Großpackung
1.000 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton