Learn More
Axygen™ Axygen™ 96-Well PCR-Mikrotiterplatten mit halbem Rahmen
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Lila
Rot
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
Beschreibung
PCR™ Produkte, die speziell für den Gebrauch in PCR-Wärmeübertragungs- und Echtzeit-PCR-Anwendungen konzipiert sind. Eine Vielzahl von Farben sind verfügbar, um die Organisation von mehrstufigen PCR-Prozessen zu unterstützen.
- 96-Well-PCR-Amplifikationsplatte mit halbem Stehrand mit einer Kerbe
- Das Arbeitsvolumen beträgt 300 μl
- In verschiedenen Farben erhältlich
- 10 Platten/Einheit, 5 Einheiten/Karton im Verkauf
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RNase-/DNase-frei |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Rot |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Nicht steril |
| Wellform | Rund |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | PCR-Wärmeübertragung, RT-PCR-Anwendungen |
| Menge | 50/Karton |
| Mehr anzeigen |