Learn More
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 8er-Streifen
In einer Vielzahl von Farben für die einfache Probenidentifizierung erhältlich. Axygen™ 8-Röhrchen PCR-Streifen, 0.2 ml, bestehen aus robustem Polypropylen. Jedes nicht sterile, konische Röhrchen verfügt über eine gleichmäßig dünne Wanddicke. Werden mit flacher oder gewölbter Kappe zum Verhindern eines Verlusts der Probe oder ohne Kappe verkauft.
Marke: Axygen™ PCR-0208-B
Additional Details : Gewicht : 2.72000kg
Beschreibung
In einer Vielzahl von Farben für die einfache Probenidentifizierung erhältlich. Axygen™ 8-Röhrchen PCR-Streifen, 0.2 ml, bestehen aus robustem Polypropylen. Jedes nicht sterile, konische Röhrchen verfügt über eine gleichmäßig dünne Wanddicke. Erhältlich mit flachen oder gewölbten Kappen für
- PCR-Röhrchenstreifen passen in viele verschiedene Thermozykler
- Die gleichmäßige extrem dünne Wanddicke ermöglicht eine präzise Wärmeübertragung
- Die gewölbten oder flachen Kappen schließen fest und verhindern das Verdunsten der Probe
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- Hergestellt aus 99.9 % reinem Polypropylen
- In einer Vielzahl von Farben für die einfache Probenidentifizierung erhältlich.
Spezifikation
RNase-, DNase-, pyrogenfrei | |
0,2 ml | |
Polypropylen | |
Konisch | |
Polypropylen | |
gesondert erhältlich | |
Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen |
Blau | |
125 St./Packung; 1250 St./Karton | |
Thermocycler für Anwendungen mit Wärmeübertragung | |
Unsteril | |
4000 × g | |
Streifen |