Learn More
Axygen™ 5 μl-Automatisierungsspitzen für Agilent™/Velocity 11 VPrep™ und Bravo, 384 Spitzenformat
Für den Einsatz mit Agilent/Velocity11 Automatisierungssystemen
Marke: Axygen™ VT-384-5UL-R
Beschreibung
Die Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
- Transparentes Polypropylen
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- Nicht-pyrogen
- Steril oder unsteril erhältlich
Bestellinformation
Packung: 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Karton
Spezifikation
Nicht steril | |
Ungefiltert | |
klar | |
DNAse-/RNAse-frei | |
Racks | |
SBS-Box | |
Agilent/Velocity VPrep 16ST, Agilent/Velocity VPrep 96ST, Agilent/Velocity VPrep 384ST, Agilent Bravo 384ST |
5 μl | |
Unsteril | |
ANSI | |
Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen | |
Automatisierung, Rund | |
50 Boxen/Karton | |
Polypropylen |