Learn More
Axygen™ Axygen™ 384-Well-PCR-Mikrotiterplatten mit Rahmen
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Durchsichtig
Gelb
Grün
Klar
Lila
Orange
Rot
Weiß
Volumen (metrisch) Well:
40 μl
50 μl
55 μl
Enthält:
Doppelt gekerbt
Eine Kerbe
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
20 Stück
50 Stück
Beschreibung
Versiegelungsoptionen: Axymats, Heißversiegelung, Klebefilme und -folien.
- In 50 μl und 55 μl erhältlich
- Ecke mit Einfach- und Doppelkerbung
Mit Stehrand (50 μl)
- Anwendung und Kompatibilität: Standard-Thermocycling
- Roboterfreundliche Ausführung mit Stehrand
- Verpackungsbeschreibung: 10 Platten/Packung, 5 Packungen/Karton
- Anwendung und Kompatibilität: Standard-Thermocycling, vollständig ABI-kompatibel für qPCR und Sequenzierung
- Roboterfreundliche Ausführung mit Stehrand
- Verpackungsbeschreibung: 10 Platten/Packung, 5 Packungen/Karton
- Roboterfreundliche starre Platte mit Stehrand
- Anwendung und Kompatibilität: Standard-Thermocycling, ABI-Sequenzierung, Automatisierungsanwendungen
- Verpackungsbeschreibung: 10 Platten/Packung, 2 Packungen/Beutel, 5 Beutel/Karton
- Anwendung und Kompatibilität: Standard-Thermocycling, ABI-Sequenzierung, qPCR
- Erhöhte Wells ermöglichen ein Volumen von 55 μl
- Verpackungsbeschreibung: 10 Platten/Packung, 5 Packungen/Karton
Farben per Sonderbestellung erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Inklusive Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | RNase-/DNase-frei |
| Format | Standard |
| Array | 16 x 24 |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ABI Echtzeit-PCR Thermocycler und Sequenzierer |
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) Well | 50 μl |
| Anzahl Wells | 384 |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |