Learn More
Axygen™ Axygen™ Universalpipettenspitzen, 300 μl
Artikelnummer. 12531348 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Großpackung
Racks
Packungsgröße:
1000 Stück
10000 Stück
4800 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 12531348
Marke: Axygen™ T350C
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Spitzen sind für beliebte Pipettenmarken geeignet.
  • Spitzenvolumen: 300 μL
  • Spitzenfarbe: Durchsichtig
  • Fein zulaufende Spitzentypen
  • Auch als Maxymum Recovery™ erhältlich 
Bestellinformation
  • Großpackung: 1000 Spitzen/Packung, 240 Packungen/Karton
  • Im Gestell: 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1 bis 300 μl
Sterilität Unsteril
Farbe Durchsichtig
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
Format Großpackung
Spitzenform Universelle Passform, Universal
Verpackung 1.000 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Material Polypropylen