Learn More
Axygen™ 200 μl-Universalpipettenspitzen, abgeschrägt, Referenz, Maxymum Recovery
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Bulk
Racks
Packungsgröße:
20000 Stück
960 Stück
Beschreibung
- Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
- Maxymum Recovery ermöglicht eine vollständige Rückgewinnung wertvoller Proben und spart teure Reagenzien
- Die Spitzen mit einer weiten Bohröffnung von 0.062 in. (1.52 mm) sind ideal zum Pipettieren viskoser Materialien, genomischer DNA oder empfindlicher Zellkulturen
- Graduierungen ermöglichen eine visuelle Bestätigung des Pipettenziehvolumens
- Vorsterilisierte Spitzen werden mit einem Elektronenstrahl bestrahlt, um den Produktabbau zu verhindern
- Durch die Reinraum-Fertigungsumgebung sind die Produkte zertifiziert RNase-, DNase- und Pyrogen-frei
Bestellinformation
In Großpackungen, Gestellen oder gestapelten Gestellen lieferbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1 bis 200 μl |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Reinigungsnachweise | DNase-, RNase- und Pyrogen-frei |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Abgeschrägt, Maxymum Recovery, Geringe Retention, Universal |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal Fit |
| Material | Polypropylen |
Dokumentation
Scientific Resources
Catalogs
AXY001 Catalogue GENERAL AXYGEN FS
DateigrößeVersion: 2.2 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ 200 μl-Universalpipettenspitzen, abgeschrägt, Referenz, Maxymum Recovery >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur