Learn More
Axygen™ Axygen™ 20 μl-Automationsspitzen für Agilent™/Velocity 11 VPrep™ und Bravo, 96 Spitzenformat
Für den Einsatz mit Agilent/Velocity11 Automatisierungssystemen
68.13 CHF - 595.00 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 20μ l |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Zertifizierung/Konformität | ANSI |
Reinigungsnachweise | DNAse-/RNAse-frei |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen |
Produktcode | Marke | Sterilität | Gefiltert | Eigenschaften | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Gefiltert | Eigenschaften | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10724362
|
Axygen™
VT-20-R |
Nicht steril | Ungefiltert | Ohne Etikett an der Unterseite |
356.00 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12796759
|
Axygen™
VTF-20-R-S |
Steril | Gefiltert | Ohne Etikett an der Unterseite |
595.00 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12535577
|
Axygen™
VTF-20-R-S |
Steril | Gefiltert | Ohne Etikett an der Unterseite |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
12595557
|
Axygen™
VT-20-R |
Nicht steril | Ungefiltert | Ohne Etikett an der Unterseite |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Die Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
- Transparentes Polypropylen
- RNase-/DNase-frei
- Nicht-pyrogen
- Steril oder unsteril erhältlich
Spezifikation
20μ l | |
ANSI | |
Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen | |
Gestell | |
SBS-Gestell | |
Agilent™/Velocity VPrep™ 8LT, Agilent™/Velocity VPrep™ 96LT, Agilent™ Bravo™ 96LT |
Durchsichtig | |
DNAse-/RNAse-frei | |
Ohne Etikett an der Unterseite | |
Automatisierung, Round | |
50 Gestelle/Karton |