Learn More
Axygen™ Flache Kappen für PCR-Röhrchen mit 12 Streifen
Artikelnummer. 12726879 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 ml
Packungsgröße:
800 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
12726879 0,2 ml 800 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12726879 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. PCR12FCPC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.00 CHF
    161.27 CHF / 800 Stück
    Sparen 117.73 CHF
    42% Rabatt
Verfügbar ab: 09-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit Axygen PCR-Röhrchenstreifen (siehe PCR-0212-C). Aus 99,9 % reinem Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase-/DNase-frei
Farbe Klar
Volumen (metrisch) 0,2 ml
Menge 80 /Packung
Verschlussmaterial Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Streifen mit 12 PCR-Röhrchen und 96-Well PCR-Mikrotiterplatten
Sterilität Unsteril
Material Polypropylen
Verschlusstyp Flache Kappe
Format Streifen
Produkttyp 12-Streifen-Flach-PCR-Röhrchen-Verschluss