Learn More
Axygen™ Axygen™ 20 μl-Ultramikro-Spitzen
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Großpackung
Racks
Packungsgröße:
20000 Stück
960 Stück
Beschreibung
- Spitzenvolumen: 0.5 bis 10 μL
- Spitzenfarbe: Durchsichtig
- Auch mit Maxymum Recovery erhältlich
Bestellinformation
- Großpackung: 1000 Spitzen/Packung, 20 Packungen/Karton
- Im Gestell: 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 20 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Durchsichtig |
| Reinigungsnachweise | DNAse-/RNAse-frei |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ermöglicht die Rückgewinnung kostenintensiver Proben mit verbesserter Präzision und Genauigkeit |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Micropoint |
| Verpackung | 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Pk, 5 Packungen/Karton |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Eppendorf, Gilson Pipetman P2, Gilson Pipetman P10 |
| Material | Polypropylen |