Learn More
Axygen™ Pipettenspitzen mit 10 μl Mikrovolumen
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.5 bis 10 μl
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Flexible Wände und eine Reihe von Innendichtringen sorgen für einen sicheren Sitz mit weniger Kraftaufwand beim Beladen und Abwerfen.
- Diese Spitzen aus Polypropylen sind pyrogenfrei und zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Nicht-pyrogen
- Mikrovolumen
- Die Maxymum Recovery-Technik sorgt für extrem niedrige Retention und hohe Ausbeuten
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 0.5 bis 10 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zertifizierung/Konformität | USP 3127 |
| Reinigungsnachweise | DNAse-/RNAse-frei, nicht-pyrogenisch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ermöglicht die Rückgewinnung kostenintensiver Proben mit verbesserter Präzision und Genauigkeit |
| Spitzenform | Mikrovolumen, extralang, Extra lang |
| Verpackung | 1.000 Spitzen/Packung, 20 Packungen/Karton |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gilson Pipetman P10, Gilson Pipetman P2 |
| Mehr anzeigen |