Learn More
Invitrogen™ Human AXL, His Tag Recombinant Protein
The purified recombinant protein can be used in a number of different applications, but it has been specifically validated for use with both the LanthaScreen™ & Z'-LYTE™ assay technologies to identify novel kinase inhibitors. AXL is also available in our SelectScreen™ Kinase Profiling Service.
842.00 CHF - 2560.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_068713.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kinase Assay
Kinase-Familie AXL Kinase Family
Proteinlänge 473 - end
Spezies Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15647888
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
A31515
10μg
842.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15657888
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
A31516
100μg
2560.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
AXL is a chronic myelogenous leukemia-associated oncogene that is also associated with colon cancer and melanoma. The AXL protein is a receptor tyrosine kinase that transduces signals from the extracellular matrix into the cytoplasm by binding growth factors like vitamin K-dependent protein growth-arrest-specific gene 6, and is involved in the stimulation of cell proliferation.
  • Validated for use with the LanthaScreen & Z'-LYTE assay technology
  • Available in multiple pack sizes for convenient use
  • Also available in our SelectSceen Kinase Profiling Service
Spezifikation
Spezifikation
NP_068713.2
AXL Kinase Family
Human
His Tag
Kinase Assay
473 - end
Recombinant
Insect