Learn More
Axl Maus Anti-Human, APC, Klon: DS7HAXL, eBioscience™
Monoklonaler Maus-Antikörper
Marke:  Invitrogen 17-1087-41
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15963204
  • 169.00 CHF / 25 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 30-09-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieser monoklonale DS7HAXL-Antikörper erkennt humanes Axl, ein Mitglied der TAM-Familie der Tyrosin-Kinase-Rezeptoren, zu denen auch MerTK und Tyro3 gehören. Dieser DS7HAXL-Antikörper eignet sich in der Durchflusszytometrie sowohl für native als auch für Paraformaldehyd-fixierte Zellen. Es wurde auch gezeigt, dass es Formalin-fixiertes, paraffineingebettetes Gewebe für die IHC-Analyse färbt. Berichtete Anwendungen: Dieser DS7HAXL-Antikörper ist für die durchflusszytometrische Analyse geeignet. Getestete Anwendungen: Dieser DS7HAXL-Antikörper wurde durch eine durchflusszytometrische Analyse normaler menschlicher Zellen des peripheren Blutes vorverdünnt und getestet. Kann mit 5 μl (0.06 μg) pro Test eingesetzt werden. Ein Test ist definiert als die Menge (μg) des Antikörpers, der eine Zellprobe in einem Endvolumen von 100 μl färbt. Die Zellzahl sollte empirisch ermittelt werden, kann aber von 10^5 bis 10^8 Zellen/Test reichen. Anregung: 633-647 nm; Emission: 660 nm; Laser: Roter Laser
Axl ist ein Mitglied der TAM-Rezeptorfamilie, zu der auch MerTK und TYRO3 gehören. Axl hat eine Proteinkinase-Aktivität und wird durch Dimerisierung und Auto-Phosphorylierung bei Ligandenbindung aktiviert. Als Reaktion auf seine Liganden Protein S und GAS6 aktiviert Axl entzündungshemmende Wege (durch SOCS-1 und SOCS-3), die die TLR- und Zytokin-Signalisierung einschränken. Dies führt zu gedämpften Entzündungsreaktionen bei Makrophagen und DCs. TAM-Rezeptoren sind auch an der Phagozytose apoptotischer Zellen beteiligt. Mäuse ohne alle drei TAM-Rezeptoren verfügen über mehrere degenerative Phänotypen, die mit einer ineffizienten Entfernung apoptotischer Zellen und Membranen (z. B. in der Netzhaut und im männlichen Fortpflanzungstrakt) verbunden sind, und entwickeln einen schweren autoimmunen Phänotyp, der dem systemischen Lupus erythematodes ähnelt, einschließlich der Produktion von Auto-Antikörpern mit breitem Spektrum. Zusätzlich kann Axl auch als vermeintlicher Eintrittsrezeptor für Filoviren fungieren. Axl wird auch verwendet, um eine spezifische Subpopulation von humanen dendritischen Blutkörperchen zu erkennen, die auch als Siglec 6+/Axl+ dendritische Zellen bezeichnet werden. Die zelluläre Expression von Axl kann durch TLR-Liganden wie LPS oder Poly I:C hochreguliert werden. Lösliches Axl wird durch proteolytische Spaltung der Membranform erzeugt. Erhöhte Plasmaspiegel können auf Entzündungen und Krebs hindeuten.
Spezifikation
Spezifikation
Axl
Monoklonal
5 μl/Test
PBS mit 0.1 % Gelatine, 0.2 % BSA und 0.09 % Natriumazid; pH 7.2
P30530
ARK; AXL; JTK11; Tyro7; UFO
Maus
Affinitätschromatographie
RUO
Antikörper
Monoklonal
Human
Durchflusszytometrie
DS7HAXL
APC
AXL
Flüssig
AXL
IgG1, kappa
25 Tests
4 °C, lichtgeschützt lagern, NICHT EINFRIEREN!
Primär
558