Learn More
Bollé Safety AXIS Sicherheitsbrille mit Rahmen und Sichtscheibe aus Polycarbonat
Click to view available options
Linsenfärbung:
Contrast
Durchsichtig
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Oberer Schutz
- Schwenkbare Bügel
- Rutschfeste TIPGRIP-Bügel
- Rutschfeste verstellbare Brücke
- Antistatisch
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE Europäische Norm |
Linsenbeschichtung | Kratzfest |
Linsenfärbung | Contrast |
Produkttyp | Sicherheitsbrille; Achse |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Polycarbonat |
Dokumentation
Product Information
Specification Sheets
AXIS
DateigrößeVersion: 744 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bollé Safety AXIS Sicherheitsbrille mit Rahmen und Sichtscheibe aus Polycarbonat >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur