missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Avi tag Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17472033 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17472033 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17472033 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5118383

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

This product is predicted to work in ELISA at a dilution of 1:10,000. The amino acid sequence for this product is: GLNDIFEAQKIEWHE.

The Avi tag is a biotin-acceptor peptide1, GLNDIFEAQKIEWHE. The 15-residue peptide served as a substrate mimic for biotin ligase (BirA), which usually recognizes the much larger protein domain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Avi tag
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol, 0.2% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Gen-Alias Avi; BirA
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide GLNDIFEAQKIEWHE (KLH-coupled).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Tag
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Zielmolekül Tag
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.