Learn More
BINDER™ Serie FED Avantgarde.Line - Trocken- und Wärmeschränke, mit Umluft und erweiterten Zeitfunktionen
Ein BINDER Wärmeschrank der Serie FED Avantgarde.Line bietet nahezu unbegrenzte Leistungsfähigkeit und ist dabei besonders anpassungsfähig. Durch erweiterte Zeitfunktionen und einen regelbaren Lüfter lassen sich Temperatur und Umluftbedingungen ideal steuern.
Marke:  BINDER™ 9010-0299
3807.55 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 95.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15602116
  • 4835.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich: +12 °C über Umgebungstemperatur bis +300 °C.
  • Bis zu 30 % geringerer Energieverbrauch im Vergleich zur herkömmlichen Geräten
  • Hohe Temperaturgenauigkeit dank APT.line™ Technologie
  • Einstellbare Lüfterdrehzahl
  • Steuerung mit LCD-Anzeige und erweiterten Zeitfunktionen
  • Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
  • 2 verchromte Gestelle
  • Integrierte, unabhängige und anpassbare Temperatursicherung der Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
  • Ergonomisches Griffdesign
  • Ethernet-Schnittstelle
  • USB-Anschluss für Datenaufzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
8.5 cu. ft.
Edelstahl
Forced
240 L
Drying Oven
Edelstahl (18/8)
2 Std./8 Max.
10/30/50/100 mm
99 hr. 59 min.
1035 x 845 x 962 mm
84 kg
2.3 kW
50/60 Hz
ASTM Standard
Controller with LCD Display
FED260-230 V, Standard, Series FED Avantgarde.Line - Drying and heating chambers with forced convection and enhanced timer functions, 259 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
5°C to 300°C
LCD
FED 240
NEMA 5-20P
1.6 ± K (at 150°C)
650 x 515 x 780 mm
96 kg
230 V
12.5 A
APT.Line Technology
Sonderangebote
Serviceleistungen