Learn More
Cytiva illustra™ AutoSeq G-50 Säulen
Eingesetzt zum schnellen Entfernen nicht gebundener Fluoreszenz-Dye-Terminatoren aus Zyklussequenzierungsreaktionen vor der automatischen Sequenzierung. Cytiva Life Sciences™ illustra™ AutoSeq G-50 -Säulen bieten eine effektive Reinigung, die für qualitativ hochwertige Sequenzierergebnisse unerlässlich ist.
Marke:  Cytiva 27-5340-03
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11793309
  • 2645.00 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-09-2025
Beschreibung
  • Säulen sind mit Sephadex G-50 DNA Grad F vorgepackt und in doppeltem destilliertem Wasser mit 0.05 % Kathon CG/ICP-Biozid als Konservierungsmittel vorequilibriert.
  • Gebrauchsfertige Säulen ermöglichen die Probenanwendung für die Entnahme von aufgereinigtem Produkt in unter 4 min.
  • Kann zum Reinigen von Reaktionen verwendet werden, die mit dem BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit von Applied Biosystems vorbereitet wurden.
  • Typisches Probenvolumen 12 bis25 μl
  • Geeignet für die Aufreinigung von DNA, die länger als 20 Basen ist
  • Optimiert für die automatisierte Fluoreszenz-Sequenzierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schnelles Entfernen von freien Fluoreszenz-Dye-Terminatoren aus Zyklussequenzierungsreaktionen vor der automatischen Sequenzierung
Säule
1000 Säulen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva illustra™ AutoSeq G-50 Säulen > Packung mit 1000