Learn More
Trajan™ Autosamplerspritzen mit abnehmbarer Nadel für Thermo Scientific GCs
Artikelnummer. 13139205
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 G
26 G
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle:
0,024 in.
0.18 Zoll
0.24 Zoll
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
2.24 Zoll
3.34 Zoll
Modell:
0.5BR-RTC/RSH-5.7/0.63C
10R-RTC/RSH-5.7/0.47C
10R-RTC/RSH-5.7/0.63C
10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
10R-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
10R-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
1BR-RTC/RSH-5.7/0.63C
5R-RTC/RSH-5.7/0.47C
5R-RTC/RSH-5.7/0.63C
5R-RTC/RSH-8.5/0.47C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13139205
Marke: Trajan™ 002876
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
  • Borosilikatglaszylinder für Festigkeit und Inertheit.
  • Edelstahlnadeln für Inertheit, Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
  • Die Rückseite hinter der Skala erleichtert das schnelle und genaue Ablesen der Spritzenskala.
  • Der Metallrückenflansch sorgt für Stabilität und ist bruchsicher.
  • Die Metallnadelkappe auf dem Spritzenzylinder schützt und verbessert die Lebensdauer der Spritze.
  • Spritzen werden einzeln auf ihre Qualität getestet, um Zuverlässigkeit und Konformität zu gewährleisten.
  • Das einzigartige Verpackungsdesign verhindert eine mögliche Kontamination der Spritze.
Spezifikation
Kanülen-Gauge 26 G
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.18 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.47 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2.24 Zoll
Produkttyp Autosampler-Spritze
Modell 10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
Menge Je
Volumen (metrisch) 10 μl
Länge (metrisch) Kanüle 57 mm
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo GC, CTC PAL RTC (Robotic Tool Change) Autosampler
Anschlusstyp Abnehmbar