Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Autosampler-Spritzen mit fester Nadel für Thermo Scientific GC
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
Art der Kanülenspitze:
Kegel
Konus
Produkttyp:
Abnehmbare Nadel
Feste Nadel
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Speziell für Thermo Scientific Geräte
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | CTC/Thermo (Classic Button) Spritze |
| Kanülen-Gauge | 23 g |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.63 mm |
| Produkttyp | Abnehmbare Nadel |
| Volumen (metrisch) | 10 μl |
| Art der Kanülenspitze | Konus |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Gaschromatographie |