Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Autosamplerspritzen mit konischer Nadel für Thermo Scientific GCs
Für bessere Leistung und überragende Qualität. Trajan Scientific und Medical Autosamplerspritzen mit konischer Nadel für Thermo Scientific GCs enthalten das nötige Wissen und die Erfahrung, die bei der Herstellung von SGE-Spritzen erforderlich sind.
105.00 CHF - 135.00 CHF
Spezifikation
Kanülen-Gauge | 26 g |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.47 mm |
Art der Kanülenspitze | Konus |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15218443
|
Trajan Scientific and Medical™
000790 |
2 μl |
135.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15218473
|
Trajan Scientific and Medical™
0029931 |
10 μl |
105.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Speziell für Thermo Scientific Geräte
Spezifikation
26 g | |
0.47 mm | |
Konus |