Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Autosamplerspritzen für Agilent-GCs
Für bessere Leistung und überragende Qualität. Trajan Scientific und Medical Autosampler-Spritzen für Agilent GCs bringen das nötige Know-how und die Erfahrung bei der Herstellung einer SGE-Spritze mit.
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 001800
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Speziell für Agilent Geräte
Spezifikation
26 g | |
0.47 mm | |
5 μl |
0.11 mm | |
Feste Nadel | |
Konus |
SGE001 seringes diamond
DateigrößeVersion: 722.5 kB
SGE001 seringes diamond
DateigrößeVersion: 722.5 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan Scientific and Medical™ Autosamplerspritzen für Agilent-GCs > Fassungsvermögen: 5 μl; Durchmesser: 0.47 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur