Learn More
Hamilton™ Autosampler-Spritzen
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
AS200 Autosampler
Thermo-Finnigan/Fisons AS800/2000
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl (Kolben) |
| Kanülen-Gauge | 25s G |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,48 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6,6 mm |
| Produkttyp | Autosampler-Spritze |
| Modell | 701 |
| Nummer der Kanülenspitze | 2 |
| Menge | Je 1 |
| Volumen (metrisch) | 10 μl |
| Art der Kanülenspitze | 2 |
| Mehr anzeigen |