Learn More
CORNING AXYGEN™ Automatisierungstipps für Molekulargeräte-Flexstation
CORNING AXYGEN™ Automatisierungsspitzen für Flexstation Molekulargeräte werden nach strengen Spezifikationen zum Gewährleisten gleichbleibender Qualität hergestellt.
Marke: CORNING AXYGEN™ RMT-200-BK-R
Additional Details : Gewicht : 3.90000kg
Beschreibung
- Nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht-pyrogenisch.
Spezifikation
96-Spitzen-Format | |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
Automatisierung |
200 μl | |
Nicht steril | |
RNase-/DNase-frei, nicht-pyrogenisch |