Learn More
Axygen™ Automationsspitzen für Agilent™/Velocity11 und Bravo, 70 μl
Kompatibel mit automatisierten Liquid Handling Systemen. Axygen™ Automatisierungsspritzen für Agilent™/Velocity11 und Bravo, 70 μl sind Pipettenspitzen ohne Filter in 384-Well-Gestellen. Die unter strengen Kontrollen gefertigte Konstruktion aus klarem Polypropylen gewährleistet eine hohe Qualität. Die Spitzen sind in steril, unsteril und mit doppelter Etikettierung erhältlich.
757.95 CHF - 4325.00 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 70 μL |
---|---|
Gefiltert | Non-Filtered |
Farbe | Clear |
Reinigungsnachweise | DNase, RNase Free |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Non-pyrogenic |
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12746669
|
Axygen™
VT-384-70UL-R-S |
Steril |
4325.00 CHF
19200 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10210310
|
Axygen™
VT-384-70UL-R |
Nicht steril |
3955.00 CHF
19200 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12541278
|
Axygen™
VT-384-70UL-R-S |
Steril |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
12551278
|
Axygen™
VT-384-70UL-R-SDL |
Sterile |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
12531278
|
Axygen™
VT-384-70UL-R |
Nicht steril |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Hergestellt nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung
- Mit Automatisierungstechnik zusammengesetzt, um konsistente Leistung und Qualität zu gewährleisten
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- 384-Well Gestelle mit nicht-sterilen 70 μl-Pipettenspitzen ohne Filter
- Kompatibel mit Agilent™/Velocity VPrep™ und Bravo 384ST, 96ST und 16ST Kopf
- Ein Karton enthält 50 Gestelle (19,200 Spitzen).
Spezifikation
70 μL | |
Clear | |
Non-pyrogenic | |
Automation, Round | |
Polypropylene |
Non-Filtered | |
DNase, RNase Free | |
Rack | |
Agilent/Velocity VPrep 16ST, Agilent/Velocity VPrep 96ST, Agilent/Velocity VPrep 384ST, Agilent Bravo 384ST |