Learn More
Labcon™ Automation Pipette Tips for Biomek™ Instruments Workstations
These automation pipette tips come racked in different volume sizes for your convenience.
Marke:  Labcon™ 8024-695-010-9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17597966
  • 779.00 CHF / 4800 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Beschreibung
  • Pipettenspitzen für automatisierte Arbeitsstationen
  • Passend für Beckman™ Biomek Arbeitsstationen
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Magentafarbene
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
90 μl
Steril
Autoklavierbar
51,3 mm
ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei
4800 Spitzen
Automatisiertes Pipettiersystem
APT™
Ungefiltert
Durchsichtig
2 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI
Rack, 96
Ja
Nein
Polypropylenharz
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ Automation Pipette Tips for Biomek™ Instruments Workstations > Pipettenspitzen für die Automatisierung; Sterilität: Steril; Volumen (metrisch): 90 μl, Format: Gestell, 96; Länge (metrisch): 51,3 mm; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP