Learn More
Labcon™ Pipettenspitzen für die Automatisierung von Biomek™ Instruments Arbeitsstationen
Alle ansehen Labcon ProdukteBeschreibung
- Pipettenspitzen für automatisierte Arbeitsstationen
- Passend für Beckman™ Biomek Arbeitsstationen
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Magentafarbene
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 30 μl |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Gestellfarbe | Klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,3 in. |
| Länge (metrisch) | 32,9 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI |
| Reinigungsnachweise | ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei |
| Format | Gestell, 384-Well |
| Mehr anzeigen |