Learn More
Labcon™ Automation Pipette Tips for Biomek™ Instruments Workstations
These automation pipette tips come racked in different volume sizes for your convenience.
Marke:  Labcon™ 8017-690-010-9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17547966
  • 697.00 CHF / 4800 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Beschreibung
  • Pipettenspitzen für automatisierte Arbeitsstationen
  • Passend für Beckman™ Biomek Arbeitsstationen
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Magentafarbene
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
230 μl
Unsteril
Autoklavierbar
51,3 mm
ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei
4800 Spitzen
Automatisiertes Pipettiersystem
APT™
Ungefiltert
Durchsichtig
2 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI
Rack, 96
Ja
Nein
Polypropylenharz
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ Automation Pipette Tips for Biomek™ Instruments Workstations > Pipettenspitzen für die Automatisierung; Sterilität: Nicht steril; Volumen (metrisch): 230 μl, Format: Gestell, 96; Länge (metrisch): 51,3 mm; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP