Learn More
Labcon™ Automation Pipette Tips for Biomek™ Instruments Workstations
These automation pipette tips come racked in different volume sizes for your convenience.
Marke: Labcon™ 8014-690-010-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Pipettenspitzen für automatisierte Arbeitsstationen
- Passend für Beckman™ Biomek Arbeitsstationen
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Magentafarbene
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
80 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
38,3 mm | |
ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei | |
4800 Spitzen | |
Automatisiertes Pipettiersystem | |
APT™ |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
1,5 in. | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI | |
Rack, 96 | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ Automation Pipette Tips for Biomek™ Instruments Workstations > Pipettenspitzen für die Automatisierung; Sterilität: Nicht steril; Volumen (metrisch): 80 μl, Format: Gestell, 96; Länge (metrisch): 38,3 mm; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur