Learn More
SymLine™ Automatische Schaltsätze für Container
Artikelnummer. 18696478
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Explosionsgefährdete Bereiche
Nicht explosive Umgebungen
Packungsgröße:
1 Set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) Packungsgröße
18696478 Nicht explosive Umgebungen 1 Set
18616488 Explosionsgefährdete Bereiche 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18696478 Lieferant SymLine™ Lieferanten-Nr. 106751
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1685.00 CHF
    1512.95 CHF / 1 Sets
    Sparen 172.05 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die sofort einsatzbereiten automatischen Umschalteinrichtungen verhindern das Überlaufen von Entsorgungsbehältern und das damit verbundene Austreten von gefährlichen, giftigen oder explosiven flüssigen Abfällen.
  • Koordiniertes System zur Überwachung der sicheren Befüllung von Entsorgungsbehältern
  • Zum Anschluss an zwei Abfallbehälter (nicht im Set enthalten)
  • Set bestehend aus eingebauter Signalbox 2, Schaltkasten, Kugelventil und zwei Signalkabeln
  • Optional erhältlich als ATEX Version mit zusätzlichem Schaltverstärker für 2 Kanäle
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EC
Beschreibung Automatische Umschaltung für Container
Enthält 1 Eingebaute Signalbox2, EU/UK.US, 2-Kanal, 2 Schaltereingänge, 2 Schalterausgänge, 1x SwitchBox: Steuereinheit, 1x 3-Wege-Kugelhahn, 3x GL25 (m), elektrisch, 1x Halterung für 3-Wege-Kugelhahn, 2x Signalkabel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nicht explosive Umgebungen
Zur Verwendung mit (Geräte) Entsorgungsbehälter
Produkttyp Automatischer Schaltsatz