Learn More
Kartell Automatischer Pipetten-Spüleinsatz
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10040991
Artikelnummer. 10040991
Marke: Kartell 0021700
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die optimale schnelle und sichere Lösung zum Spülen von Pipetten mit einer Länge von bis zu 60 mm. Der Kartell™ automatische Pipetten-Spüleinsatz bietet eine Hochgeschwindigkeitsmethode zum Spülen langer Pipetten. Er verhindert den Rückfluss von Spüllösung, da sich der Wassereinlass oben befindet und kein Kontakt mit kontaminiertem Wasser besteht.
  • Hohe Qualität und hohe Geschwindigkeit
  • Löst das Problem, Pipetten mit einer Länge von bis zu 600 mm schnell und sicher zu waschen
  • Unverzichtbar für Labore, in denen radioaktive, ätzende und toxische Stoffe verwendet werden
  • Die PE-Spülvorrichtung füllt sich über die Sprühdüse am oberen Rand
  • Dadurch wird eine Rückspülung verhindert, da sich der Wassereinlass oberhalb und außerhalb des kontaminierten Wassers befindet
  • Verunreinigtes Wasser wird über einen Abfluss mit großem Durchmesser am niedrigsten Punkt ausgespült, sobald die Siphonspitze des Spülers erreicht ist. Anschließend wird automatisch nachgefüllt.
  • Während des Waschens sind die Pipetten in speziell entwickelten Körben untergebracht, in denen der weiche PE-Boden die Pipettenspitzen abpolstert, um ein Zerbrechen zu verhindern.
Spezifikation
Material PE/PP
Typ Automatischer Pipetten-Spüleinsatz
Höhe (metrisch) 734 mm