Learn More
BRAND™ Kippautomat ohne Flasche
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Beschriftung in grüner Emaille
- Der automatische Spender eignet sich besonders gut zum Dispensieren von Suspensionen
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilikatglas |
| Beschreibung | Ohne Flasche |
| Kapazität (metrisch) | 20 ml |