Learn More
BRAND™ Kippautomat ohne Flasche
Automatische Spender eignet sich besonders gut zum Dispensieren von Suspensionen.
Marke:  BRAND™ 43078
119.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10582073
  • 123.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Beschriftung in grüner Emaille
  • Der automatische Spender eignet sich besonders gut zum Dispensieren von Suspensionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
Ohne Flasche
50 ml
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Kippautomat ohne Flasche > Fassungsvermögen (metrisch) 50 ml