Learn More
Justrite Automatische Feuerlöscherkonsole
Product Code. 17722398
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Bedienfeld
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Produkttyp Unit Size
17722398 Bedienfeld 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 17722398 Supplier Justrite Supplier No. JCBSFPC000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3528.08 CHF
    2869.38 CHF / 1 Stück
    Sparen 658.70 CHF
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 17-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Automatische Feuerlöscherkontrolle mit Rauchmelder und Blinklichttafel
  • Automatische Feuerlöscherkonsole mit Rauchmelder-Blinklichtkonsole für EN-Sicherheitsschränke für Lithiumbatterien
Specifications
Enthält Rauchsensor
Gewicht (metrisch) 5 kg
Produkttyp Bedienfeld