Learn More
SI Analytics™ Ventil mit Außengewinde TZ 3000
SI Analytics™ Automatisches 3/2-Wege-Ventil ist für die Verwendung mit einer Vielzahl von Produkten einschließlich austauschbarer Module geeignet.
Marke: SI Analytics™ TZ3000
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Für austauschbare Module TA 05 plus bis TA 50 plus und WA 05 bis WA 50
- Geeignet für TitroLine™ Easy und 5000, TitroLine™ KF, Titronic™ Universal, Basic und 300
Spezifikation
Automatisches 3-Wege-Ventil | |
TitroLine Alpha Plus, TitroLine KF und TITRONIC 110 Plus |