Learn More
Invitrogen™ Automatisches Thermocycler-Anschlusskabel 3 M
Für Kunden, die ihre PCR automatisieren möchten bietet der Applied Biosystems™ automatische Thermocycler (ATC) die Zuverlässigkeit und Leistung, die Sie von Applied Biosystems™ Geräten gewohnt sind. Unseren neuen automatischen Thermocycler gibt es jetzt in einem kleinen, leicht integrierbaren und kompatiblen Format für freihändige Ergebnisse mit weniger Fehlern.
Marke: Invitrogen™ A31483
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Benachrichtigungen:
Ausschlussklausel: Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische Verfahren einzusetzen.
Includes:
- ATC-Blockmodul
- ATC-Regelmodul
- Dell E6540 RC Laptop-Computer
- 3 m langes Anschlusskabel
- CAT 5 Ethernet-Kabel
- Bei Raumtemperatur lagern
Beschreibung
Für Kunden, die ihren PCR-Arbeitsablauf automatisieren möchten, bietet der Automatisierte Thermocycler von Applied Biosystems™ die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit, die Sie von Applied Biosystems™-Geräten erwarten. Unseren neuen automatischen Thermocycler gibt es jetzt in einem kleinen, leicht integrierbaren und kompatiblen Format für freihändige Ergebnisse mit weniger Fehlern.- Platzsparendes Designmit unserer kleinsten Thermocycler-Stellfläche
- Platzeinsparung auf der Platte durch flexible modulares Design
- Das separate Bedienfeldmodul bietet Flexibilität beim Einbau auf der Roboterplatte
- Verkabelungsoptionen mit 10 cm, 1 m und 3 m erhältlich
- Der automatisierte Deckel ist mit der Programmierung für den einfachen freihändigen Betrieb mit Liquid Handling oder Plattenstaplern kompatibel.
- Die beheizte Abdeckung wird nach vorne verschoben, um den Plattenstapel abzudecken, sorgt dadurch für thermischen Kontakt und verhindert Verdunstung
- Automatisierte Plattenejektoren sorgen für eine konsistente Plattenpositionierung für 96-Well Mikrotiterplatten mit Halbrand oder mit vollem Rand
- Integrationskompatible SiLA Rapid-Integration-Codiersprache ermöglicht maximale Flexibilität bei der Integration auf Ihrer automatisierten Plattform
- Mit der Direktsoftware können Sie den automatisierten Thermocycler vor der Installation des Roboters ausführen
Serviceleistungen
27 Monate Garantie
Spezifikation
±0,25 °C (35 bis 99,9 °C) | |
|
|
17,9 x 31,7 x 13,3 cm (Blockmodul) | |
Thermocycler | |
Applied Biosystems Automated Thermal Cyclers | |
10 bis 100 µl | |
17,9 x 31,7 x 13,3 cm |
0,0 bis 105,0 °C | |
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) | |
Konnektivität – LAN | |
27 Monate Gewährleistung | |
Verkabelungsoption – 3MPlate Format – Konnektivität mit 96-wellData – Abmessungen LANBlock-Modul – 17.9 x 31.7 x 13.3 cm; Abmessungen Kontrollmodul – 25.7 x 33.1 x 7.0 cm; Beinhaltet – 3-Meter-Verbindungskabel für automatischen Thermocycler (ATC) | |
9,4 kg |
Ausschlussklausel: Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische Verfahren einzusetzen.