Learn More
Applied Biosystems™ Automated Thermal Cycler (ATC) + Plastics Packages, 96-well
Artikelnummer. 17113189 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Includes 2 x MicroAmp EnduraPlate Optical 96-well Full-Skirted Clear Reaction Plates with Barcode (100 plates total)
Includes 5 x MicroAmp EnduraPlate Optical 96-well Clear Reaction Plates with Barcode (100 plates total)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17113189
Marke: Applied Biosystems™ A41199
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
For customers seeking to automate their PCR workflow, the Automated Thermal Cycler (ATC) provides the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments.
For customers seeking to automate their PCR workflow, the Automated Thermal Cycler (ATC) provides the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments. Now in a small, easy-to-integrate, and compatible format, our Automated Thermal Cycler enables hands-free PCR results.
  • Flexibles modulares Design hilft, Platz auf einem Roboterdeck zu sparen
  • Das separate Bedienfeldmodul bietet Flexibilität beim Einbau auf einer Roboterplatte
  • Der automatisierte Deckel ist mit der Programmierung für den einfachen, freihändigen Betrieb mit Liquid Handlern oder Plattenstaplern kompatibel.
  • Die beheizte Abdeckung wird nach vorne verschoben, um den Plattenstapel abzudecken, und sorgt dadurch für thermischen Kontakt und verhindert Verdunstung
  • Der ATC ist kompatibel mit Platten mit Halbrand oder mit vollem Rand
  • Optimiert für die Verwendung mit Applied Biosystems Geräten
  • Zertifiziert frei von DNA, RNAse und PCR-Inhibitoren mit Probenahme-Tests während der Prozesse
  • Hergestellt gemäß ANSI/SBS-Standard, gut geeignet für Labore mit hohem Durchsatz und Roboter-Handhabung
  • Zur einfachen Organisation von Labor-Assays in verschiedenen Farben erhältlich
  • Ausgezeichnete mechanische Stabilität und flache Form, erfüllt umfassend alle Workflow-Erfordernisse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Thermische Genauigkeit ±0,25 °C (35 bis 99,9 °C)
Inhalt und Lagerung • Automatischer Thermocycler (ATC), 96-Well, 1 m langes Kabel
• 2 x MicroAmp EnduraPlate Optische 96 Well-Reaktionsplatten (mit Vollrand), transparent, mit Barcode (insgesamt 100 Platten)
• 1 x MicroAmp Klebefolien, transparent (insgesamt 100 Folien)
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Thermische Gleichmäßigkeit <0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C)
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Abmessungen 31,7 x 17,9 x 13,3 cm (12,5 x 7,1 x 5,3 in.)
Fassungsvermögen 96-Well, 0,2 ml, Platte mit vollem Rand
Spannung 100 bis 240 V
Displaytyp Kein Display
Produkttyp Thermocycler
Gewährleistung Beschränkte Garantie
Temperaturbereich 4 °C bis 105 °C
Benutzeroberfläche USB, WLAN, Ethernet
Wirkleistung 600 W
Max. Anstiegsrate 3,5 °C/s (Block), 1,8 °C/s (Probe)
Beschreibung Includes 2 x MicroAmp EnduraPlate Optical 96-well Full-Skirted Clear Reaction Plates with Barcode (100 plates total)
Menge 1 package
Gewicht 6,0 kg (13,2 lb.)
Blockkonfigurationen Isothermer 96-Well-Block