Learn More
Applied Biosystems™ Automated Thermal Cycler (ATC), 96-well
Artikelnummer. 15869902
Click to view available options
Beschreibung:
Includes a 1-meter connector cable
Includes a 10-cm connector cable
Includes a 3-meter connector cable
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15869902
Marke: Applied Biosystems™ A31490
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
  • ATC-Blockmodul
  • ATC-Regelmodul
  • 3 m langes Anschlusskabel
  • CAT 5 Ethernet-Kabel
  • Bei Raumtemperatur lagern
For customers seeking to automate their PCR workflow, the Applied Biosystems Automated Thermal Cycler (ATC) provides the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments.
For customers seeking to automate their PCR workflow, the Applied Biosystems Automated Thermal Cycler (ATC) provides the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments. Now in a small, easy-to-integrate, and compatible format, our Automated Thermal Cycler enables hands-free PCR results.
Für Kunden, die ihren PCR-Arbeitsablauf automatisieren möchten, bietet der Automatisierte Thermocycler von Applied Biosystems™ die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit, die Sie von Applied Biosystems™-Geräten erwarten. Unseren neuen automatischen Thermocycler gibt es jetzt in einem kleinen, leicht integrierbaren und kompatiblen Format für freihändige Ergebnisse mit weniger Fehlern.
Optimieren Sie Ihren PCR-Prozess für mehr Effizienz
Platzsparendes Designmit unserer kleinsten Thermocycler-Stellfläche
  • Platzeinsparung auf der Platte durch flexible modulares Design
  • Das separate Bedienfeldmodul bietet Flexibilität beim Einbau auf der Roboterplatte
  • Verkabelungsoptionen mit 10 cm, 1 m und 3 m erhältlich
Merkmale des automatisierten Deckels und des Thermocyclers
  • Der automatisierte Deckel ist mit der Programmierung für den einfachen freihändigen Betrieb mit Liquid Handling oder Plattenstaplern kompatibel.
  • Die beheizte Abdeckung wird nach vorne verschoben, um den Plattenstapel abzudecken, sorgt dadurch für thermischen Kontakt und verhindert Verdunstung
  • Automatisierte Plattenejektoren sorgen für eine konsistente Plattenpositionierung für 96-Well Mikrotiterplatten mit Halbrand oder mit vollem Rand
Integrieren Sie Ihr automatisiertes System vollständig in unsere einfach zu installierende Software
  • Integrationskompatible SiLA Rapid-Integration-Codiersprache ermöglicht maximale Flexibilität bei der Integration auf Ihrer automatisierten Plattform
  • Mit der Direktsoftware können Sie den automatisierten Thermocycler vor der Installation des Roboters ausführen
Warranty
27 Monate Gewährleistung;
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Thermische Genauigkeit ±0,25 °C (35 °C bis 99,9 °C)
Inhalt und Lagerung • ATC-Blockmodul
• ATC-Steuermodul
• CAT 5-Ethernet-Kabel
• 3 m langes Anschlusskabel
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Thermische Gleichmäßigkeit < 0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C)
Abmessungen 12.5 x 7.1 x 5.3 in. (31.7 x 17.9 x 13.3 cm)
Fassungsvermögen 1x 96-Well-Platte mit Voll- oder Halbrand
Spannung 100/240 V
Displaytyp Kein Display
Produkttyp Thermocycler
Gewährleistung Beschränkte Garantie
Temperaturbereich 0 °C bis 105 °C
Benutzeroberfläche USB, WLAN, Ethernet
Wirkleistung 600 W
Max. Anstiegsrate 3,5 °C/s (Block), 1,8 °C/s (Probe)
Beschreibung Includes a 3-meter connector cable
Menge 1 each
Gewicht 6 kg (13,2 lb.)
Blockkonfigurationen Isothermer 96-Well-Block